Print…
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
D87759-100G D87759-500G D87759-5G
SIALD87759-100GEA 128 EUR
SIALD87759-100G SIALD87759-500G SIALD87759-5G
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin, Sigma-Aldrich®
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₂
Número MDL : MFCD00006864
Número CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9