7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
B21938.22
B21938.36
B21938.22EA
105
EUR
B21938.22
B21938.36
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Purity: 99%
CAS No.: 91-44-1
Molecular Formula: C14H17NO2
Formula Weight: 231.30
Melting Point: 72-75°
Beilstein Reference: 193303
Fórmula:
C₁₄H₁₇NO₂ Ponto de Fusão: 72…75 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006864 Número CAS: 91-44-1 EINECS: 202-068-9 |