Print…
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Coumarin 1, 7-(Diethylamino)-4-methyl-2H-chromen-2-one, 7-Diethylamino-4-methylcoumarin
114050050 114051000 114055000
ACRO114050050EA 45.3 EUR
ACRO114050050 ACRO114051000 ACRO114055000
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin 99%
7-(Diethylamino)-4-methylcoumarin
Fórmula: C₁₄H₁₇NO₂
Ponto de Fusão: 70…73 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006864
Número CAS: 91-44-1
EINECS: 202-068-9
Encomendar
Appearance Light beige to light purple Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 70 to 73 °C
GC ≥98.5 %