Print…
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: Ethyl 1,3-dioxoisoindoline 2-carboxylate, N-Carbethoxyphthalimide
MQ100
C5459-100G C5459-25G
SIALC5459-100GEA 210 EUR
SIALC5459-100G SIALC5459-25G
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide, Sigma-Aldrich®
N-(Ethoxycarbonyl)phthalimide
Fórmula: C₁₁H₉NO₄
Peso Molecular: 219.20 g/mol
Número MDL : MFCD00005893
Número CAS: 22509-74-6
EINECS: 245-048-5