2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L09576.03
L09576.06
L09576.03EA
53.4
EUR
L09576.03
L09576.06
2,4-Hexadiyne-1,6-diol ≥97%
2,4-Hexadiyne-1,6-diol
Purity: 97%
CAS No.: 3031-68-3
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Melting Point: 110-114°
Beilstein Reference: 773791
UN No.: 1325
MDL No.: MFCD00020619
Fórmula:
C₆H₆O₂ Ponto de Fusão: 110…114 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00020619 Número CAS: 3031-68-3 EINECS: 221-210-0 UN: 1325 ADR: 4.1,III |