Print…
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
226432-10G 226432-50G
SIAL226432-10GEA 58.2 EUR
SIAL226432-10G SIAL226432-50G
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide, Sigma-Aldrich®
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide
Fórmula: C₁₉H₁₈IO₃P
Número MDL : MFCD00011911
Número CAS: 17579-99-6
EINECS: 241-551-9