Print…
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
415020050 415020500
ACRO415020050EA 37.7 EUR
ACRO415020050 ACRO415020500
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide 95%
(Methyl)triphenoxyphosphonium iodide
Fórmula: C₁₉H₁₈IO₃P
Ponto de Fusão: 141…146 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011911
Número CAS: 17579-99-6
EINECS: 241-551-9
Encomendar
Appearance Orange to brown Moist powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥94 %
GC ≥97.5 %