Print…
Triethyl-2-phosphonobutyrate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Ethyl 2-(diethoxyphosphoryl)butanoate
L09329.06 L09329.14
L09329.06EA 43.5 EUR
L09329.06 L09329.14
Triethyl-2-phosphonobutyrate ≥97%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Purity: 97% CAS No.: 17145-91-4 Molecular Formula: C10H21O5P Formula Weight: 252.25 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 105-106°/2mm Beilstein Reference: 1789280 MDL No.: MFCD00041347
Fórmula: C₁₀H₂₁O₅P
Ponto de ebulição: 105…106 °C (2 mmHg)
Densidade: 1,064
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041347
Número CAS: 17145-91-4