Print…
Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
368780050 368780250
ACRO368780050EA 24.3 EUR
ACRO368780050 ACRO368780250
Triethyl-2-phosphonobutyrate 98%
Triethyl-2-phosphonobutyrate
Fórmula: C₁₀H₂₁O₅P
Ponto de ebulição: 152…154 °C (14 mmHg)
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00041347
Número CAS: 17145-91-4
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4315 to 1.4335 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %