Print…
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
A10218.14 A10218.22 A10218.36
A10218.14EA 93.2 EUR
A10218.14 A10218.22 A10218.36
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate ≥98%
Diethyl (cyanomethyl)phosphonate
Purity: 98+% CAS No.: 2537-48-6 Molecular Formula: C6H12NO3P Formula Weight: 177.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4330 Boiling Point: 132-135°/1.2mm Beilstein Reference: 1772981 UN No.: 3278 MDL No.: MFCD00001893
Fórmula: C₆H₁₂NO₃P
Peso Molecular: 177.14 g/mol
Ponto de ebulição: 132…135 °C (1.2 mmHg)
Densidade: 1.094
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00001893
Número CAS: 2537-48-6
EINECS: 219-806-0
UN: 3278
ADR: 6.1 III