Print…
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-Chloroethylphosphonic acid, Ethephon, (2-Chloroethyl)phosphonic acid
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
C0143-100MG C0143-1G C0143-500MG
SIALC0143-100MGEA 112 EUR
SIALC0143-100MG SIALC0143-1G SIALC0143-500MG
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid), Sigma-Aldrich®
Ethephon(2-chloroethylphosphonic acid)
Fórmula: C₂H₆ClO₃P
Número MDL : MFCD00002142
Número CAS: 16672-87-0
EINECS: 240-718-3
UN: 2928
ADR: 6.1,II