Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
L16715.03
L16715.06
L16715.14
L16715.03EA
39.6
EUR
L16715.03
L16715.06
L16715.14
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate ≥97%
Diethyl (bromodifluoromethyl)phosphonate
Purity: 97%
CAS No.: 65094-22-6
Molecular Formula: C5H10BrF2O3P
Formula Weight: 267.01
Flash Point:
Fórmula:
C₅H₁₀BrF₂O₃P Ponto de ebulição: 99…102 °C (16 mmHg) Densidade: 1,503 Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00069118 Número CAS: 65094-22-6 |