Print…
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene para síntese, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Perigo
Sinônimos: (Buta-1,3-dien-2-yloxy)trimethylsilane
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
8.14551.0010 8.14551.0050
8.14551.0010EA 73.2 EUR
8.14551.0010 8.14551.0050
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene para síntese, Sigma-Aldrich®
2-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Fórmula: C₇H₁₄OSi
Peso Molecular: 142.27 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00009852
Número CAS: 38053-91-7
UN: 1993
ADR: 3 II
Encomendar
Solubility (20 °C) insoluble
Molar Mass 142.27 g/mol
Boiling Point 124 °C (1013 hPa)
Flash Point 12 °C
Density 0.82 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 350 °C