1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
227226-10G
227226-50G
SIAL227226-10GEA
223
EUR
SIAL227226-10G
SIAL227226-50G
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Fórmula:
C₇H₁₄OSi |
Número CAS:
6651-43-0 |