Print…
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
227226-10G 227226-50G
SIAL227226-10GEA 223 EUR
SIAL227226-10G SIAL227226-50G
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene, Sigma-Aldrich®
1-(Trimethylsiloxy)-1,3-butadiene
Fórmula: C₇H₁₄OSi
Número CAS: 6651-43-0