Print…
Azidotrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
155071-10G 155071-50G
SIAL155071-10GEA 149 EUR
SIAL155071-10G SIAL155071-50G
Azidotrimethylsilane, Sigma-Aldrich®
Azidotrimethylsilane
Fórmula: C₃H₉N₃Si
Número MDL : MFCD00001986
Número CAS: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
UN: 1992
ADR: 3,II