Azidotrimethylsilane ≥94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 94%
CAS No.: 4648-54-8
Molecular Formula: C3H9N3Si
Formula Weight: 115.21
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 6°(42°F)
Refractive Index: 1.4140
Melting Point: -95°
Boiling Point: 95-99°
Beilstein Reference: 1903730
UN No.: 1992
MDL No.: MFCD00001986
Fórmula:
C₃H₉N₃Si Ponto de ebulição: 95…99 °C Ponto de Fusão: –95 °C Densidade: 0,872 Ponto de Inflamação: 6 °C (42 °F) |
Número MDL :
MFCD00001986 Número CAS: 4648-54-8 EINECS: 225-078-5 UN: 1992 ADR: 3,II |