Print…
Azidotrimethylsilane 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
167930100 167930500 167932500
ACRO167930100EA 62.9 EUR
ACRO167930100 ACRO167930500 ACRO167932500
Azidotrimethylsilane 94%
Azidotrimethylsilane
Fórmula: C₃H₉N₃Si
Ponto de ebulição: 95…96 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,876 g/cm³
Ponto de Inflamação: 6 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001986
Número CAS: 4648-54-8
EINECS: 225-078-5
UN: 1992
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4110 to 1.4180 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %