Print…
Potassium cyanide-[¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
297038-1G 297038-250MG
SIAL297038-1GEA 517 EUR
SIAL297038-1G SIAL297038-250MG
Potassium cyanide-[¹³C] (99% ¹³C ), Sigma-Aldrich®
Potassium cyanide-[¹³C]
Fórmula: CKN
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número CAS: 25909-68-6