Print…
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine), Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: (+)-5-Fluoro-5'-deoxyuridine, 1-(5-Deoxy-beta-D-ribofuranosyl)-5-fluorouracil, Doxifluridine, 5'-Deoxy-5-fluorouridine, 5'-dFUrd, 1-((2R,3R,4S,5R)-3,4-Dihydroxy-5-methyltetrahydrofuran-2-yl)-5-fluoropyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
F8791-100MG F8791-250MG F8791-25MG
SIALF8791-100MGEA 309 EUR
SIALF8791-100MG SIALF8791-250MG SIALF8791-25MG
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine), Sigma-Aldrich®
5-Fluoro-5'-deoxyuridine (Doxifluridine)
Fórmula: C₉H₁₁FN₂O₅
Peso Molecular: 246.19 g/mol
Número MDL : MFCD00866530
Número CAS: 3094-09-5
EINECS: 221-440-1