Print…
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine), Millipore®
Fornecedor: Merck Millipore Calbiochem
Sinônimos: 5-Bromo-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Bromo-2'-deoxyuridine, 5-BrdU
203806-1 203806-5
203806-1EA 273 EUR
203806-1 203806-5
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine), Millipore®
5-Bromo-2'-deoxyuridine (broxuridine)
Fórmula: C₉H₁₁BrN₂O₅
Número MDL : MFCD00006529
Número CAS: 59-14-3
EINECS: 200-415-9