5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
5-Fluoro-1-((2R,4S,5R)-4-hydroxy-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-2-yl)pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione, 5-Fluoro-2'-deoxyuridine, Floxuridine
L16497.MC
L16497.ME
L16497.MCEA
64.7
EUR
L16497.MC
L16497.ME
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine) ≥98%
5-Fluoro-2'-deoxyuridine (floxuridine)
Purity: 98+%
CAS No.: 50-91-9
Molecular Formula: C9H11FN2O5
Formula Weight: 246.20
Melting Point: 148-151°
Beilstein Reference: 2645818
Merck Reference: 14,4112
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00006530
Fórmula:
C₉H₁₁FN₂O₅ Ponto de Fusão: 148…151 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00006530 Número CAS: 50-91-9 EINECS: 200-072-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,4112 |