Print…
Benzyloxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ200
301019-25G 301019-5G
SIAL301019-25GEA 378 EUR
SIAL301019-25G SIAL301019-5G
Benzyloxyacetyl chloride, Sigma-Aldrich®
Benzyloxyacetyl chloride
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Número MDL : MFCD00010768
Número CAS: 19810-31-2
UN: 3265
ADR: 8,II