Print…
Benzyloxyacetyl chloride 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-(Benzyloxy)acetyl chloride
L14337.06 L14337.14
L14337.06EA 82.4 EUR
L14337.06 L14337.14
Benzyloxyacetyl chloride 95%
Benzyloxyacetyl chloride
Purity: 95% CAS No.: 19810-31-2 Molecular Formula: C9H9ClO2 Formula Weight: 184.62 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5230 Boiling Point: 84-87°/0.4mm Beilstein Reference: 1947363 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00010768
Fórmula: C₉H₉ClO₂
Peso Molecular: 184.62 g/mol
Ponto de ebulição: 84…87 °C (0.4 mmHg)
Densidade: 1.189
Ponto de Inflamação: >110 °C (230 °F)
Número MDL : MFCD00010768
Número CAS: 19810-31-2
UN: 3265
ADR: 8 II