Print…
2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
308760010 308760050
ACRO308760010EA 72.1 EUR
ACRO308760010 ACRO308760050
2,2-Dimethylsuccinic anhydride 98%
2,2-Dimethylsuccinic anhydride
Fórmula: C₆H₈O₃
Ponto de ebulição: 219…220 °C
Ponto de Fusão: 26…30 °C
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00022608
Número CAS: 17347-61-4
EINECS: 241-371-0
Encomendar
Appearance White Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 26 to 30 °C
GC ≥97.5 %