Print…
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
337630010 337630050 337630250
ACRO337630010EA 37.6 EUR
ACRO337630010 ACRO337630050 ACRO337630250
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone 99%
(4R,5S)-(+)-4-Methyl-5-phenyl-2-oxazolidinone
Fórmula: C₁₀H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 118…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00010845
Número CAS: 77943-39-6
Encomendar
Appearance White Powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
Specific optical rotation +165° to +175° (20°C, 589 nm) (c=2, CHCl3)