N,N-Diethylcarbamoyl chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15701.22
A15701.14
A15701.22EA
71.8
EUR
A15701.22
A15701.14
N,N-Diethylcarbamoyl chloride ≥98%
N,N-Diethylcarbamoyl chloride
Purity: 98%
CAS No.: 88-10-8
Molecular Formula: C5H10ClNO
Formula Weight: 135.59
Flash Point: 76°(168°F)
Refractive Index: 1.4510
Melting Point: -32°
Boiling Point: 186°
Beilstein Reference: 506687
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00000636
Fórmula:
C₅H₁₀ClNO Ponto de ebulição: 186 °C Ponto de Fusão: –32 °C Densidade: 1,070 Ponto de Inflamação: 76 °C (168 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000636 Número CAS: 88-10-8 EINECS: 201-798-5 UN: 3265 ADR: 8,II |