(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
(Aminomethyl)phosphonic Acid, AMPA
L09833.03
L09833.MD
L09833.06
L09833.03EA
164
EUR
L09833.03
L09833.MD
L09833.06
(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
(Aminomethyl)phosphonic acid
Purity: 99%
CAS No.: 1066-51-9
Molecular Formula: CH6NO3P
Formula Weight: 111.04
Melting Point: ca 290° dec.
Beilstein Reference: 1701219
Fórmula:
CH₆NO₃P Peso Molecular: 111.04 g/mol Ponto de Fusão: ∼ 290 °C (decomposição) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00008105 Número CAS: 1066-51-9 |