Print…
(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (Aminomethyl)phosphonic Acid, AMPA
291640010 291642500 291640050
ACRO291640010EA 136 EUR
ACRO291640010 ACRO291642500 ACRO291640050
(Aminomethyl)phosphonic acid 99%
(Aminomethyl)phosphonic acid
Fórmula: CH₆NO₃P
Ponto de Fusão: >300 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008105
Número CAS: 1066-51-9
UN: 3261
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance White Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥98.5 %