Print…

2,2-Diphenylacetamide ≥98%

Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção

L08485.06 L08485.14
L08485.06EA 79.6 EUR
L08485.06 L08485.14
2,2-Diphenylacetamide ≥98%
2,2-Diphenylacetamide

Purity: 98% CAS No.: 4695-13-0 Molecular Formula: C14H13NO Formula Weight: 211.26 Melting Point: 164-167° Beilstein Reference: 1871583 Merck Reference: 14,3316 MDL No.: MFCD00025496

Fórmula: C₁₄H₁₃NO
Ponto de Fusão: 164…167 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00025496
Número CAS: 4695-13-0
Merck Index: 14,3316

Encomendar


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mais info About VWR