Print…
2-Clorociclohexanona 95% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
108960250 108961000 108960050
ACRO108960250EA 87.5 EUR
ACRO108960250 ACRO108961000 ACRO108960050
2-Clorociclohexanona 95% estabilizado
2-Clorociclohexanona
Fórmula: C₆H₉ClO
Ponto de ebulição: 82…83 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 23 °C
Densidade: 1,16 g/cm³
Ponto de Inflamação: 82 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00001626
Número CAS: 822-87-7
EINECS: 212-505-5
ADR: 9,
Encomendar
Appearance Clear brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4830 to 1.4850 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 0.2 % CaCO3/MgO (1:1)