1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
H55365.03
H55365.06
H55365.14
H55365.03EA
41.3
EUR
H55365.03
H55365.06
H55365.14
1,3-Dichloro-2-iodobenzene ≥98%
1,3-Dichloro-2-iodobenzene
Purity: 98%
CAS No.: 19230-28-5
Molecular Formula: C6H3Cl2I
Formula Weight: 272.90
Melting Point: 64-67°
MDL No.: MFCD00060658
Fórmula:
C₆H₃Cl₂I Ponto de Fusão: 64…67 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00060658 Número CAS: 19230-28-5 |