Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride ≥90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Purity: 90+%
CAS No.: 375-72-4
Molecular Formula: CF3(CF2)3SO2F
Formula Weight: 302.09
Flash Point: None
Refractive Index: 1.2810
Melting Point: -110°
Boiling Point: 65-66°
Beilstein Reference: 1813589
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007422
Fórmula:
C₄F₁₀O₂S Ponto de ebulição: 65…66 °C Ponto de Fusão: –110 °C Densidade: 1,750 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00007422 Número CAS: 375-72-4 EINECS: 206-792-6 UN: 3265 ADR: 8,II |