Print…
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
312340250 312340050 312341000
ACRO312340250EA 82.4 EUR
ACRO312340250 ACRO312340050 ACRO312341000
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride 92%
Perfluorobutane-1-sulphonyl fluoride
Fórmula: C₄F₁₀O₂S
Ponto de ebulição: 64 °C
Densidade: 1,68 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00007422
Número CAS: 375-72-4
EINECS: 206-792-6
UN: 3265
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥90 %