4-Methyl-2-pentyne ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
H53442.03
H53442.06
H53442.14
H53442.03EA
34.9
EUR
H53442.03
H53442.06
H53442.14
4-Methyl-2-pentyne ≥97%
4-Methyl-2-pentyne
Purity: 97%
CAS No.: 21020-27-9
Molecular Formula: C6H10
Formula Weight: 82.15
Flash Point: -12°(-10°F)
Refractive Index: 1.407
Boiling Point: 71-73°
UN No.: 3295
MDL No.: MFCD00041615
Fórmula:
C₆H₁₀ Ponto de ebulição: 71…73 °C Densidade: 0,711 Ponto de Inflamação: –12 °C (10 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041615 Número CAS: 21020-27-9 ADR: 3,II |