Print…
8-Amino-2-naphthol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
A19404.03 A19404.06 A19404.14 A19404.A3 A19404.A1 A19404.A7
A19404.03EA 29.5 EUR
A19404.03 A19404.06 A19404.14 A19404.A3 A19404.A1 A19404.A7
8-Amino-2-naphthol 98%
8-Amino-2-naphthol
Purity: 98% CAS No.: 118-46-7 Molecular Formula: C10H9NO Formula Weight: 159.19 Melting Point: 206-210° MDL No.: MFCD00004031
Fórmula: C₁₀H₉NO
Ponto de Fusão: 206…210 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004031
Número CAS: 118-46-7
EINECS: 204-252-4