Print…
5-Amino-2-naphthol ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
Fornecedor: TCI
Atenção
A0359-25G A0359-5G
TCIAA0359-25GEA 3520 EUR
TCIAA0359-25G TCIAA0359-5G
5-Amino-2-naphthol ≥97.0% (por HPLC, análise de titulação)
5-Amino-2-naphthol
Fórmula: C₁₀H₉NO
Número MDL : MFCD00035729
Número CAS: 86-97-5
EINECS: 201-713-1
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d10531b218e35937ebffc5a4ab6a081308d19365&vid=d10531b218e35937ebffc5a4ab6a081308d19365&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Appearance White to Gray to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %