Print…
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 2-(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
456861-25G 456861-5G
SIAL456861-25GEA 114 EUR
SIAL456861-25G SIAL456861-5G
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile, Sigma-Aldrich®
(4-Chlorophenoxy)acetonitrile
Fórmula: C₈H₆ClNO
Peso Molecular: 167.60 g/mol
Número MDL : MFCD00031535
Número CAS: 3598-13-8
UN: 3439
ADR: 6.1 III