Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Perigo
|
Sinônimos:
Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
A15641.0B
A15641.18
A15641.30
A15641.0BEA
342
EUR
A15641.0B
A15641.18
A15641.30
Ethyl-4-chloroacetoacetate ≥97%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Purity: 97%
CAS No.: 638-07-3
Molecular Formula: C6H9ClO3
Formula Weight: 164.59
Flash Point: 92°(198°F)
Refractive Index: 1.4520
Melting Point: -8°
Boiling Point: 220°
Beilstein Reference: 1761275
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00000939
Fórmula:
C₆H₉ClO₃ Ponto de ebulição: 220 °C Ponto de Fusão: –8 °C Densidade: 1,212 Ponto de Inflamação: 92 °C (198 °F) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00000939 Número CAS: 638-07-3 EINECS: 211-317-0 ADR: 8,II |