Print…
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethyl 4-chloro-3-oxobutanoate
177640500 177642500
ACRO177640500EA 27.8 EUR
ACRO177640500 ACRO177642500
Ethyl-4-chloroacetoacetate 98%
Ethyl-4-chloroacetoacetate
Fórmula: C₆H₉ClO₃
Ponto de ebulição: 103 °C (16 mmHg)
Ponto de Fusão: –8 °C
Densidade: 1,21 g/cm³
Ponto de Inflamação: 96 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000939
Número CAS: 638-07-3
EINECS: 211-317-0
UN: 2927
ADR: 6.1,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4515 to 1.4545 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %