1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
B21405.04
B21405.09
B21405.04EA
54.1
EUR
B21405.04
B21405.09
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane ≥97%
1,5-Dibromo-1,1,3,3,5,5-hexafluoropentane
Purity: 97%
CAS No.: 371-83-5
Molecular Formula: C5H4Br2F6
Formula Weight: 337.89
Refractive Index: 1.4632
Fórmula:
C₅H₄Br₂F₆ Densidade: 2,003 Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00236657 Número CAS: 371-83-5 |