Print…
Thulium(III) nitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
325996-1G 325996-5G
SIAL325996-1GEA 120 EUR
SIAL325996-1G SIAL325996-5G
Thulium(III) nitrate pentahydrate, Sigma-Aldrich®
Thulium(III) nitrate pentahydrate
Fórmula: N₃O₉Tm·5H₂O
Número MDL : MFCD00149875
Número CAS: 36548-87-5
EINECS: 239-069-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III