Print…
Thulium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
14579.04 14579.09 14579.18
14579.04EA 125 EUR
14579.04 14579.09 14579.18
Thulium(III) nitrate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Thulium(III) nitrate hydrate
Purity: 99.9% Molecular Formula: Tm(NO3)3.xH2O (x≈5) Formula Weight: 354.95(anhy) Physical Form: Crystalline Aggregates UN No.: 1477 MDL No.: MFCD00149875
Fórmula: N₃O₉Tm·xH₂O
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149875
Número CAS: 36548-87-5
EINECS: 239-069-9
UN: 1477
ADR: 5.1,III