Thulium(III) chloride hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Purity: 99.9%
CAS No.: 19423-86-0
Molecular Formula: Cl3Tm.xH2O
Formula Weight: 275.29(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
Solubility: Soluble in water, alcohol
Merck Reference: 14,9394
MDL No.: MFCD00011283
Fórmula:
Cl₃Tm·H₂O Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00149877 Número CAS: 19423-86-0 EINECS: 236-904-9 Merck Index: 14,9394 |