Isopropyltriphenylphosphonium iodide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A12881.09
A12881.22
A12881.30
A12881.09EA
38.6
EUR
A12881.09
A12881.22
A12881.30
Isopropyltriphenylphosphonium iodide ≥98%
Isopropyltriphenylphosphonium iodide
Purity: 98+%
CAS No.: 24470-78-8
Molecular Formula: (CH3)2CHP(C6H5)3I
Formula Weight: 432.29
Melting Point: 195-198°
Beilstein Reference: 3599629
Fórmula:
C₂₁H₂₂IP Ponto de Fusão: 195…198 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00031595 Número CAS: 24470-78-8 EINECS: 246-281-5 |