Print…
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M em THF
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: HMDS sodium salt, N-Sodiohexamethyldisilazane, Sodium bis(trimethylsilyl)amide, HMDS-Na
L13352.AE L13352.AP
L13352.AEEA 97.7 EUR
L13352.AE L13352.AP
Sodium bis(trimethylsilyl)amide 2 M em THF
Sodium bis(trimethylsilyl)amide
CAS No.: 1070-89-9 Molecular Formula: C6H18NNaSi2 Formula Weight: 183.38 Flash Point: -17°(1°F) Beilstein Reference: 3629917 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00009835
Fórmula: C₆H₁₈NNaSi₂
Peso Molecular: 183.38 g/mol
Densidade: 0.920
Ponto de Inflamação: –17 °C (1 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00009835
Número CAS: 1070-89-9
EINECS: 213-983-8
UN: 2924
ADR: 3 II