(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A11769.14
A11769.22
A11769.36
A11769.14EA
71.7
EUR
A11769.14
A11769.22
A11769.36
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride ≥98%
(4-Chlorobenzyl)triphenylphosphonium chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 1530-39-8
Molecular Formula: C25H21Cl2P
Formula Weight: 423.32
Melting Point: 286-291°
Beilstein Reference: 4173400
Fórmula:
C₂₅H₂₁Cl₂P Ponto de Fusão: 286…291 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00041533 Número CAS: 1530-39-8 EINECS: 216-228-0 |