(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
A15220.06
A15220.14
A15220.06EA
67.7
EUR
A15220.06
A15220.14
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide ≥98%
(4-Bromobenzyl)triphenylphosphonium bromide
Purity: 98%
CAS No.: 51044-13-4
Molecular Formula: C25H21Br2P
Formula Weight: 512.24
Melting Point: 270-273°
Beilstein Reference: 4173386
Fórmula:
C₂₅H₂₁Br₂P Ponto de Fusão: 270…273 °C Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00051922 Número CAS: 51044-13-4 |