Print…
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
Fornecedor: Merck
Sinônimos: 1,3-Di-tert-butyl-1H-imidazol-3-ium tetrafluoroborate, ItBu.HBF4
Nível de qualidade M-Clarity™ = MQ100
659983-1G 659983-5G
SIAL659983-1GEA 97.3 EUR
SIAL659983-1G SIAL659983-5G
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate, Sigma-Aldrich®
1,3-Di-tert-butylimidazolium tetrafluoroborate
Fórmula: C₁₁H₂₁BF₄N₂
Peso Molecular: 268.1025 g/mol
Número MDL : MFCD07784425
Número CAS: 263163-17-3