Thulium triacetate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
14582.04
14582.09
14582.04EA
155
EUR
14582.04
14582.09
Thulium triacetate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Thulium triacetate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 314041-04-8
Molecular Formula: Tm(OOCCH3)3.xH2O
Formula Weight: 346.07(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00013046
Fórmula:
C₆H₉O₆Tm·H₂O Peso Molecular: 346.07 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013046 Número CAS: 314041-04-8 EINECS: 254-326-5 |