Lutetium(III) acetate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
14571.06
14571.03
14571.06EA
424
EUR
14571.06
14571.03
Lutetium(III) acetate hydrate ≥99.9% (baseado em óxido de terras raras, REO), REacton®
Lutetium(III) acetate hydrate
Purity: 99.9%
CAS No.: 207500-05-8
Molecular Formula: Lu(OOCCH3)3.xH2O (x≈4)
Formula Weight: 352.11(anhy)
Physical Form: Crystalline Aggregates
Sensitivity: Hygroscopic
MDL No.: MFCD00211310
Fórmula:
C₆H₉LuO₆·xH₂O Peso Molecular: 352.11 g/mol (anhy) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00150119 Número CAS: 207500-05-8 EINECS: 242-566-3 |